Tisk…
Copper(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')copper (II), Copper (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Bis(acetylacetone)copper, Copper (II) 2,4-pentanedionate
M-Clarity™ quality level = MQ100
514365-10G 514365-50G
SIAL514365-10GEA 2140 CZK
SIAL514365-10G SIAL514365-50G
Copper(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Copper(II) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄CuO₄
Bod tání: 279…283 °C
MDL Number: MFCD00000016
CAS číslo: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9