Tisk…
Copper(II) acetylacetonate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')copper (II), Copper (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Bis(acetylacetone)copper, Copper (II) 2,4-pentanedionate
110651000 110650250 110655000
ACRO110651000EA 1820 CZK
ACRO110651000 ACRO110650250 ACRO110655000
Copper(II) acetylacetonate 98%
Copper(II) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄CuO₄
MW: 261,76 g/mol
Bod varu: 160 °C (9,8 mmHg)
Bod tání: 245 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000016
CAS číslo: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue to blue-grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 97.5 to 102.5 %
GC ≥97.5 %