chroman stříbrný ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
45495.06
45495.22
45495.06EA
1390
CZK
45495.06
45495.22
chroman stříbrný ≥99.9% (metals basis)
chroman stříbrný
Purity: 99.9%
CAS No.: 7784-01-2
Molecular Formula: O4Ag2Cr
Formula Weight: 331.73
Physical Form: Powder
Density: 5.63
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8510
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003402
Vzorec:
Ag₂CrO₄ Bod varu: 1550 °C (1013 hPa) Hustota: 5,63 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003402 CAS číslo: 7784-01-2 EINECS: 232-043-8 UN: 1479 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,8510 |