Tisk…
Uhličitan měďnatý bazický ≥95% (RT), Purum p.a.
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Copper (II) carbonate dihydroxide, Copper(II) carbonate, basic, Basic copper carbonate, Copper (II) carbonate-copper (II) hydroxide (1:1)
61167-250G 61167-1KG
61167-250GEA 1880 CZK
61167-250G 61167-1KG
Uhličitan měďnatý bazický ≥95% (RT), Purum p.a.
Uhličitan měďnatý bazický
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Vzorec: CuCO₃·Cu(OH)₂
MW: 221,12 g/mol
Bod tání: 270 °C
Hustota: 4 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010976
CAS číslo: 12069-69-1
EINECS: 235-113-6
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02658
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 95.0 - 105.0 %
Calcium (Ca) Max. 5000 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 100 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 1000 ppm
Total S (as SO₄) Max. 200 ppm
Chloride (Cl) Max. 1000 ppm