Uhličitan měďnatý bazický (≥55% Cu)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Copper (II) carbonate dihydroxide, Copper(II) carbonate, basic, Basic copper carbonate, Copper (II) carbonate-copper (II) hydroxide (1:1)
33305.36
33305.A3
33305.36EA
2410
CZK
33305.36
33305.A3
Uhličitan měďnatý bazický (≥55% Cu)
Uhličitan měďnatý bazický
CAS No.: 12069-69-1
Molecular Formula: CH2Cu2O5
Formula Weight: 221.11
Physical Form: Powder
Density: 4.00
Appearance: Green
Melting Point: 200° dec.
Merck Reference: 14,2631
MDL No.: MFCD00010976
Vzorec:
CuCO₃·Cu(OH)₂ MW: 221,12 g/mol Bod tání: 200 °C (rozkl.) Hustota: 4,00 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010976 CAS číslo: 12069-69-1 EINECS: 235-113-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2631 |