Tisk…
Silver tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Argentous tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
483052-25G 483052-5G
SIAL483052-25GEA 16570 CZK
SIAL483052-25G SIAL483052-5G
Silver tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Silver tetrafluoroborate
Vzorec: AgBF₄
MW: 194,67 g/mol
Bod tání: 200 °C
MDL Number: MFCD00003408
CAS číslo: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8,II