Silver tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
208361-10G
208361-1G
208361-50G
SIAL208361-10GEA
6250
CZK
SIAL208361-10G
SIAL208361-1G
SIAL208361-50G
Silver tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Silver tetrafluoroborate
Vzorec:
AgBF₄ Bod tání: 200 °C |
MDL Number:
MFCD00003408 CAS číslo: 14104-20-2 EINECS: 237-956-5 UN: 3260 ADR: 8,II |