Tisk…
Silver tetrafluoroborate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18881.0005 8.18881.0025
8.18881.0005EA 3700 CZK
8.18881.0005 8.18881.0025
Silver tetrafluoroborate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Silver tetrafluoroborate
Vzorec: AgBF₄
Bod tání: 200 °C
MDL Number: MFCD00003408
CAS číslo: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 70 - 73 °C
Molar Mass 194.67 g/mol