Tisk…
Silver tetrafluoroborate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Argentous tetrafluoroborate
197090100 197090500 197090010
ACRO197090100EA 5850 CZK
ACRO197090100 ACRO197090500 ACRO197090010
Silver tetrafluoroborate 99%
Silver tetrafluoroborate
Vzorec: AgBF₄
MW: 194,67 g/mol
Bod tání: 200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003408
CAS číslo: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Crystalline powder
Assay ≥43.92 % (BF4)