Tisk…
2-Acetylnaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2´-Acetonaphthone, 1-(Naphthalen-2-yl)ethanone, Methyl β-naphthyl ketone, 2-Acetonaphthone, 2'-Acetonaphthone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W272302-100G-K W272302-1KG-K
SIALW272302-100G-KEA 0 CZK
SIALW272302-100G-K SIALW272302-1KG-K
2-Acetylnaphthalene, Sigma-Aldrich®
2-Acetylnaphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 52…54 °C
Hustota: 1,1171 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004108
CAS číslo: 93-08-3
EINECS: 202-216-2
UN: 3077
ADR: 9,III