2-Acetylnaphthalene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14793.18
A14793.0B
A14793.22
A14793.30
A14793.18EA
745
CZK
A14793.18
A14793.0B
A14793.22
A14793.30
2-Acetylnaphthalene ≥99%
2-Acetylnaphthalene
Purity: 99%
CAS No.: 93-08-3
Molecular Formula: C12H10O
Formula Weight: 170.21
Flash Point: 168°(334°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 300-301°
Beilstein Reference: 774965
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004108
Vzorec:
C₁₂H₁₀O Bod varu: 300…301 °C Bod tání: 52…56 °C Hustota: 1,1171 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 168 °C (334 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004108 CAS číslo: 93-08-3 EINECS: 202-216-2 UN: 3077 ADR: 9,III |