Tisk…
2-Acetylnaphthalene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
158881000 158885000
ACRO158881000EA 1270 CZK
ACRO158881000 ACRO158885000
2-Acetylnaphthalene 99%
2-Acetylnaphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₀O
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 53…56 °C
Hustota: 1,1171 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004108
CAS číslo: 93-08-3
EINECS: 202-216-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Ash ≤0.005 %