Tisk…
1-Acetylnaphthalene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12918.0B A12918.18 A12918.30
A12918.0BEA 9820 CZK
A12918.0B A12918.18 A12918.30
1-Acetylnaphthalene ≥97%
1-Acetylnaphthalene
Purity: 97+% CAS No.: 941-98-0 Molecular Formula: C12H10O Formula Weight: 170.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6280 Melting Point: 9-11° Boiling Point: 302° Beilstein Reference: 1100618 MDL No.: MFCD00004013
Vzorec: C₁₂H₁₀O
Bod varu: 302 °C
Bod tání: 9…11 °C
Hustota: 1,120
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004013
CAS číslo: 941-98-0
EINECS: 213-384-1