Tisk…
1-Acetylnaphthalene 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
400090010 400092500
ACRO400090010EA 8570 CZK
ACRO400090010 ACRO400092500
1-Acetylnaphthalene 95%
1-Acetylnaphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₀O
Bod varu: 302 °C (760 mmHg)
Bod tání: 12 °C
Hustota: 1,119 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004013
CAS číslo: 941-98-0
EINECS: 213-384-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6270 to 1.6290 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical of fatty acids: