Tisk…
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
N1607-100G N1607-500G
SIALN1607-100GEA 1530 CZK
SIALN1607-100G SIALN1607-500G
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride, Sigma-Aldrich®
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride
Vzorec: C₁₂H₆O₃
Bod varu: 425 °C (1013 hPa)
Bod tání: 267…270 °C
MDL Number: MFCD00006925
CAS číslo: 81-84-5
EINECS: 201-380-2