1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13519.0B
A13519.18
A13519.30
A13519.0BEA
4880
CZK
A13519.0B
A13519.18
A13519.30
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride ≥97%
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 81-84-5
Molecular Formula: C12H6O3
Formula Weight: 198.18
Melting Point: 269-273°
Beilstein Reference: 153190
Vzorec:
C₁₂H₆O₃ Bod varu: 425 °C (1013 hPa) Bod tání: 269…273 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006925 CAS číslo: 81-84-5 EINECS: 201-380-2 |