Tisk…
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
128141000 128145000 128140025
ACRO128141000EA 1120 CZK
ACRO128141000 ACRO128145000 ACRO128140025
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride 97%
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride
Vzorec: C₁₂H₆O₃
Bod varu: 425 °C (1013 hPa)
Bod tání: >269 °C
Bod vzplanutí: 272 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006925
CAS číslo: 81-84-5
EINECS: 201-380-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥269 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %