1,6-Dimethoxynaphthalene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L18129.06
L18129.03
L18129.06EA
2530
CZK
L18129.06
L18129.03
1,6-Dimethoxynaphthalene ≥98%
1,6-Dimethoxynaphthalene
Purity: 98+%
CAS No.: 3900-49-0
Molecular Formula: C12H12O2
Formula Weight: 188.23
Melting Point: 58-59°
Boiling Point: 123°/0.8mm
MDL No.: MFCD00086330
Vzorec:
C₁₂H₁₂O₂ Bod varu: 123 °C (0,8 mmHg) Bod tání: 58…59 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00086330 CAS číslo: 3900-49-0 |