Tisk…
4-Methoxy-1-naphthol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
174556-25G 174556-5G
SIAL174556-25GEA 9050 CZK
SIAL174556-25G SIAL174556-5G
4-Methoxy-1-naphthol, Sigma-Aldrich®
4-Methoxy-1-naphthol
Vzorec: C₁₁H₁₀O₂
Bod varu: 313 °C (1013 hPa)
Bod tání: 131 °C
MDL Number: MFCD00003976
CAS číslo: 84-85-5
EINECS: 201-566-3