Tisk…

1-Nitrózo-2-naftol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

114693-100G 114693-25G
SIAL114693-100GEA 5480 CZK
SIAL114693-100G SIAL114693-25G
1-Nitrózo-2-naftol, Sigma-Aldrich®
1-Nitrózo-2-naftol
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Bod varu: 304 °C (1013 hPa)
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003884
CAS číslo: 131-91-9
EINECS: 205-043-0
Merck Index: 12,06739

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR