1-Nitrózo-2-naftol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Hydroxy-1-nitrosonaphthalene, 1-Nitrosonaphthalen-2-ol
A10622.09
A10622.18
A10622.30
A10622.09EA
961
CZK
A10622.09
A10622.18
A10622.30
1-Nitrózo-2-naftol ≥99%
1-Nitrózo-2-naftol
Purity: 99%
CAS No.: 131-91-9
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point: 104-108° dec.
Beilstein Reference: 776947
Merck Reference: 14,6641
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003884
Vzorec:
C₁₀H₇NO₂ Bod varu: 304 °C (1013 hPa) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003884 CAS číslo: 131-91-9 EINECS: 205-043-0 ADR: 9,III Merck Index: 14,6641 |