Tisk…
1-Nitrózo-2-naftol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
151530250 151531000 151535000
ACRO151530250EA 1630 CZK
ACRO151530250 ACRO151531000 ACRO151535000
1-Nitrózo-2-naftol 98%
1-Nitrózo-2-naftol
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Bod varu: 304 °C (1013 hPa)
Bod tání: 104…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003884
CAS číslo: 131-91-9
EINECS: 205-043-0
UN: 3077
Merck Index: 12,06739
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 108 °C
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dry substance)