Tisk…
Dansyl hydrazide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dansyl hydrazine, 5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl hydrazine, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonohydrazide
30434-1G 30434-250MG 30434-5G
SIAL30434-1GEA 6830 CZK
SIAL30434-1G SIAL30434-250MG SIAL30434-5G
Dansyl hydrazide, Sigma-Aldrich®
Dansyl hydrazide
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃O₂S
MW: 265.34
MDL Number: MFCD00003986
CAS číslo: 33008-06-9
EINECS: 251-337-7