Tisk…
Dansyl hydrazide
Dodavatel: MP Biomedicals
Synonyms: Dansyl hydrazine, 5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl hydrazine, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonohydrazide
02101474.2 02101474.5 0210147401
ICNA02101474.2EA 2130 CZK
ICNA02101474.2 ICNA02101474.5 ICNA0210147401
Dansyl hydrazide
Dansyl hydrazide
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃O₂S
MW: 265.34
MDL Number: MFCD00003986
CAS číslo: 33008-06-9
EINECS: 251-337-7