Tisk…
Danzylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
D2625-1G D2625-25G
SIALD2625-1GEA 2820 CZK
SIALD2625-1G SIALD2625-25G
Danzylchlorid, Sigma-Aldrich®
Danzylchlorid
Vzorec: C₁₂H₁₂ClNO₂S
MW: 269.75
Bod tání: 69…73 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003985
CAS číslo: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02840