Tisk…
Danzylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
39220-1G-F 39220-50G-F 39220-5G-F
SIAL39220-1G-FEA 5060 CZK
SIAL39220-1G-F SIAL39220-50G-F SIAL39220-5G-F
Danzylchlorid, Sigma-Aldrich®
Danzylchlorid
Vzorec: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Bod tání: 69…73 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003985
CAS číslo: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02840