Tisk…
N,N-Dimethyl-1-naftylamin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
204170250 204171000 204170050 204175000
ACRO204170250EA 4090 CZK
ACRO204170250 ACRO204171000 ACRO204170050 ACRO204175000
N,N-Dimethyl-1-naftylamin 99%
N,N-Dimethyl-1-naftylamin
Vzorec: C₁₂H₁₃N
Bod varu: 139…140 °C (13 mmHg)
Hustota: 1,04 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003919
CAS číslo: 86-56-6
EINECS: 201-682-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03301
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6210 to 1.6230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %