6-Hydroxy-2-naphthoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B21791.06
B21791.14
B21791.06EA
2120
CZK
B21791.06
B21791.14
6-Hydroxy-2-naphthoic acid ≥99%
6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 16712-64-4
Molecular Formula: C11H8O3
Formula Weight: 188.18
Melting Point: 248-250°
Beilstein Reference: 2692084
Vzorec:
C₁₁H₈O₃ Bod tání: 248…250 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060070 CAS číslo: 16712-64-4 EINECS: 240-759-7 |