Tisk…
6-Hydroxy-2-naphthoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
347650050 347650250
ACRO347650050EA 2090 CZK
ACRO347650050 ACRO347650250
6-Hydroxy-2-naphthoic acid 98%
6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Bod tání: 240…250 °C
MDL Number: MFCD00060070
CAS číslo: 16712-64-4
EINECS: 240-759-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 250 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %