2-Hydroxy-1-naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
H45809-250G
H45809-5G
SIALH45809-250GEA
3780
CZK
SIALH45809-250G
SIALH45809-5G
2-Hydroxy-1-naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-1-naphthoic acid
Vzorec:
C₁₁H₈O₃ MW: 188,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004009 CAS číslo: 2283-08-1 EINECS: 218-919-2 |