Tisk…
1-Hydroxy-2-naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
109630-100G 109630-5G
SIAL109630-100GEA 1170 CZK
SIAL109630-100G SIAL109630-5G
1-Hydroxy-2-naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₃
Bod varu: 375 °C (1013 hPa)
Bod tání: 205 °C
MDL Number: MFCD00003960
CAS číslo: 86-48-6
EINECS: 201-674-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04859