Tisk…

1-Hydroxy-2-naphthoic acid 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid

149230050 149231000
ACRO149230050EA 736 CZK
ACRO149230050 ACRO149231000
1-Hydroxy-2-naphthoic acid 98%
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Bod varu: 375 °C (1013 hPa)
Bod tání: 199…205 °C
Bod vzplanutí: >150 °C
MDL Number: MFCD00003960
CAS číslo: 86-48-6
EINECS: 201-674-0
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04859

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Cream to beige to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 205 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥97.5 %
Specific optical rotation -36.0° to -40.0° (20 °C, 589 nm) (c=1 in dioxane)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR