Tisk…
4-Chloro-1-naphthol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
C8890-100G C8890-2.5G C8890-25G
SIALC8890-100GEA 33260 CZK
SIALC8890-100G SIALC8890-2.5G SIALC8890-25G
4-Chloro-1-naphthol, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-1-naphthol
Vzorec: ClC₁₀H₆OH
Bod varu: 307 °C (1013 hPa)
Bod tání: 123 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003974
CAS číslo: 604-44-4
EINECS: 210-068-5