4-Chloro-1-naphthol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
109550050
109550250
109551000
ACRO109550050EA
2200
CZK
ACRO109550050
ACRO109550250
ACRO109551000
4-Chloro-1-naphthol 97%
4-Chloro-1-naphthol
Vzorec:
ClC₁₀H₆OH Bod varu: 307 °C (1013 hPa) Bod tání: 117…120 °C Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003974 CAS číslo: 604-44-4 EINECS: 210-068-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to grey to light brown Powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 117 to 122 °C |
GC | ≥96.0 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.1 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |