2-Hydroxy-1-naphthaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Hydroxy-α-naphthaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
H45353-100G
H45353-25G
SIALH45353-100GEA
1940
CZK
SIALH45353-100G
SIALH45353-25G
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₈O₂ MW: 172,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004005 CAS číslo: 708-06-5 EINECS: 211-902-0 |