Tisk…
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Hydroxy-α-naphthaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
H45353-100G H45353-25G
SIALH45353-100GEA 1940 CZK
SIALH45353-100G SIALH45353-25G
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
MDL Number: MFCD00004005
CAS číslo: 708-06-5
EINECS: 211-902-0