2-Hydroxy-1-naphthaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Hydroxy-α-naphthaldehyde
B23951.14
B23951.22
B23951.14EA
1370
CZK
B23951.14
B23951.22
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde 98%
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 708-06-5
Molecular Formula: C11H8O2
Formula Weight: 172.18
Odour: Odourless
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 191-193°/27mm
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004005
Vzorec:
C₁₁H₈O₂ MW: 172,18 g/mol Bod varu: 191…193 °C (27 mmHg) Bod tání: 77…80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004005 CAS číslo: 708-06-5 EINECS: 211-902-0 ADR: 9,III |