Tisk…
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde tech.
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-α-naphthaldehyde
121601000 121605000
ACRO121601000EA 1810 CZK
ACRO121601000 ACRO121605000
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde tech.
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
Bod varu: 192 °C (27 mmHg)
Bod tání: >77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004005
CAS číslo: 708-06-5
EINECS: 211-902-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Moist powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥77 °C (on dry basis)
Water 25 to 60 % (K.F.)
HPLC ≥93 % (on dry basis)