6-Bromo-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ100
B73406-100G
B73406-25G
SIALB73406-100GEA
8520
CZK
SIALB73406-100G
SIALB73406-25G
6-Bromo-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
6-Bromo-2-naphthol
Vzorec:
C₁₀H₇BrO MW: 223,07 g/mol Bod varu: 200…205 °C (20 mmHg) Bod tání: 128 °C |
MDL Number:
MFCD00004081 CAS číslo: 15231-91-1 EINECS: 239-279-0 |