Tisk…
6-Bromo-2-naphthol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene
A18535.18 A18535.09
A18535.18EA 3470 CZK
A18535.18 A18535.09
6-Bromo-2-naphthol ≥97%
6-Bromo-2-naphthol
Purity: 97% CAS No.: 15231-91-1 Molecular Formula: C10H7BrO Formula Weight: 223.08 Melting Point: 126-129° Beilstein Reference: 1100270
Vzorec: C₁₀H₇BrO
MW: 223.07
Bod varu: 200…205 °C (20 mmHg)
Bod tání: 126…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004081
CAS číslo: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0