Tisk…
6-Bromo-2-naphthol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
107170250 107171000
ACRO107170250EA 2030 CZK
ACRO107170250 ACRO107171000
6-Bromo-2-naphthol 97%
6-Bromo-2-naphthol
Vzorec: C₁₀H₇BrO
Bod varu: 200 - 205 °C (20 -rr)
Bod tání: 125…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004081
CAS číslo: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
GC ≥96.0 %
Color of solution ≤100 APHA (10% aq. soln.)