Tisk…
1-Bromo-2-naphthol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromonaphthalen-2-ol, 1-Bromo-2-hydroxynaphthalene
107160250 107161000
ACRO107160250EA 1830 CZK
ACRO107160250 ACRO107161000
1-Bromo-2-naphthol 98%
1-Bromo-2-naphthol
Vzorec: C₁₀H₇BrO
Bod varu: 314 °C (1013 hPa)
Bod tání: 77…81 °C
MDL Number: MFCD00003869
CAS číslo: 573-97-7
EINECS: 209-363-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige to brown-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 84 °C
GC ≥97.5 %