Tisk…
Cerium(III) sulphate 99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dicerium trisulphate
378660500 378662500
ACRO378660500EA 3680 CZK
ACRO378660500 ACRO378662500
Cerium(III) sulphate 99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Cerium(III) sulphate
Vzorec: Ce₂O₁₂S₃
MW: 568.42
Hustota: 2.89
CAS číslo: 13454-94-9
EINECS: 236-644-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Titration Complexometric 46.0 to 50.0 % (Ce)
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %