Tisk…
Oxid ceričitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Ceric oxide, Cerium dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
700290-100G 700290-25G
SIAL700290-100GEA 11750 CZK
SIAL700290-100G SIAL700290-25G
Oxid ceričitý, Sigma-Aldrich®
Oxid ceričitý
Vzorec: CeO₂
MW: 172.11
Bod varu: 3468
Bod tání: 2000
Hustota: 7.13
MDL Number: MFCD00010933
CAS číslo: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 12,02035