Oxid ceričitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
211575-100G
211575-500G
SIAL211575-100GEA
2730
CZK
SIAL211575-100G
SIAL211575-500G
Oxid ceričitý, Sigma-Aldrich®
Oxid ceričitý
Vzorec:
CeO₂ Bod varu: 3468 °C (1013 hPa) Bod tání: 2000 °C Hustota: 7,13 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00010933 CAS číslo: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Merck Index: 12,02035 |