Tisk…
Diisopropyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Isopropyl sulphide
I26809-25G I26809-100G
SIALI26809-25GEA 2350 CZK
SIALI26809-25G SIALI26809-100G
Diisopropyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Diisopropyl sulphide
Vzorec: C₆H₁₄S
MW: 118.24
Bod varu: 67
Bod tání: –69.1 °C
Hustota: 0.8306 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00008895
CAS číslo: 625-80-9
EINECS: 210-911-7