Diisopropyl sulphide ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Isopropyl sulphide
B21302.09
B21302.18
B21302.09EA
1480
CZK
B21302.09
B21302.18
Diisopropyl sulphide ≥99%
Diisopropyl sulphide
Purity: 99%
CAS No.: 625-80-9
Molecular Formula: C6H14S
Formula Weight: 118.24
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.4385
Odour: Stench
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 1731257
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008895
Vzorec:
C₆H₁₄S MW: 118.24 Bod varu: 119…120 °C Bod tání: –69.1 °C Hustota: 0.814 Bod vzplanutí: 7 °C (44 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008895 CAS číslo: 625-80-9 EINECS: 210-911-7 ADR: 3 II |