Tisk…
Di-tert-butyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,2-Di-tert-butyldisulphane, tert-Butyl disulphide
247545-100ML 247545-500ML
SIAL247545-100MLEA 2020 CZK
SIAL247545-100ML SIAL247545-500ML
Di-tert-butyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butyl disulphide
Vzorec: C₈H₁₈S₂
MW: 178.36
Bod varu: 198
Bod tání: –5 °C
Hustota: 0.9229 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008838
CAS číslo: 110-06-5
EINECS: 203-734-1