Di-tert-butyl disulphide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,2-Di-tert-butyldisulphane, tert-Butyl disulphide
173620010
173622500
173620025
ACRO173620010EA
12140
CZK
ACRO173620010
ACRO173622500
ACRO173620025
Di-tert-butyl disulphide 98%
Di-tert-butyl disulphide
Vzorec:
C₈H₁₈S₂ MW: 178.36 Bod varu: 198…204 °C (760 mmHg) Bod tání: –5 °C Hustota: 0.93 g/cm³ Bod vzplanutí: 67 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008838 CAS číslo: 110-06-5 EINECS: 203-734-1 UN: 3334 ADR: 9 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |