Tisk…
Selenium trioxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
213365-100G 213365-500G
SIAL213365-100GEA 5510 CZK
SIAL213365-100G SIAL213365-500G
Selenium trioxide, Sigma-Aldrich®
Selenium trioxide
Vzorec: O₃Se
Hustota: 3,6 g/cm³ (20 °C)
CAS číslo: 13768-86-0
EINECS: 237-385-1