Selenium trioxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
204315-10G
204315-50G
SIAL204315-10GEA
4910
CZK
SIAL204315-10G
SIAL204315-50G
Selenium trioxide, Sigma-Aldrich®
Selenium trioxide
Vzorec:
O₃Se Hustota: 3,6 g/cm³ (20 °C) |
CAS číslo:
13768-86-0 EINECS: 237-385-1 |